Documentos clave
8.20536
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, DPPD
About This Item
Fórmula lineal:
1,4-(C6H5NH)2C6H4
Número de CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
200-806-4
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
crystals
potencia
2370 mg/kg LD50, oral (Rat)
4500 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
220-225 °C/1.33 hPa
mp
135 °C
densidad
1.3 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
560 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(c2ccc(cc2)Nc3ccccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2/c1-3-7-15(8-4-1)19-17-11-13-18(14-12-17)20-16-9-5-2-6-10-16/h1-14,19-20H
Clave InChI
UTGQNNCQYDRXCH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable