Documentos clave
8.20393
Sigma-Aldrich
Diethylammonium chloride
for synthesis
Sinónimos:
Diethylammonium chloride, Diethylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
109.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
211-541-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.00001 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
crystals
potencia
9900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
231.8 °C
solubilidad
soluble 510 g/L
densidad
1.07 g/cm3 at 20.1 °C
densidad aparente
1100 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H2](CC)CC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
Clave InChI
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Hygroscopicity of secondary marine organic aerosols: Mixtures of alkylammonium salts and inorganic components.: This study explores the hygroscopic properties of secondary marine organic aerosols, highlighting the role of alkylammonium salts, including diethylammonium chloride, in influencing aerosol behavior in the atmosphere (Asadzadeh et al., 2021).
  • Simulation of Deep Eutectic Solvents′ Interaction with Membranes of Cancer Cells Using COSMO-RS.: This paper discusses the simulation of interactions between deep eutectic solvents containing diethylammonium chloride and cancer cell membranes, providing insights into their potential use in biomedical applications (Mbous et al., 2020).
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable