Documentos clave
8.20022
Sigma-Aldrich
O-Ethylbenzoin
for synthesis
Sinónimos:
O-Ethylbenzoin, Benzoin ethyl ether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CHO(C2H5)COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número índice de la CE:
209-366-8
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
mp
59-61 °C (External MSDS)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
Clave InChI
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3