Documentos clave
8.18739
Sigma-Aldrich
3-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinónimos:
3-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 3-methylphenyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
3-(CH3)C6H4NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número índice de la CE:
210-677-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
243 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 106 °C
densidad
1.10 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
BDPQUWSFKCFOST-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.098 - 1.102
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
106 °C - closed cup