Documentos clave
8.18567
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide
for synthesis
Sinónimos:
(R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-1,2-Epoxypropane, (R)-(+)-Methyloxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6O
Número de CAS:
Peso molecular:
58.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
200-879-2
presión de vapor
588 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
430 °C (DIN 51794)
potencia
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1243 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.9-37 % (v/v)
bp
34-35 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
temperatura de transición
flash point -37 °C
densidad
0.829 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-25°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
Clave InChI
GOOHAUXETOMSMM-GSVOUGTGSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.829 - 0.832
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +13.0 - +15.0 °
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-40.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - Pensky-Martens closed cup