8.18556
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
Sinónimos:
2-Cyclohexylethanol
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.2 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.9-6.3 % (v/v)
mp
-20 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Clave InChI
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup