Documentos clave
8.18316
Sigma-Aldrich
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine
for synthesis
Sinónimos:
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
bp
103-104 °C/21 hPa
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable