Documentos
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
Sinónimos:
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2COOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
131.17
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥92.5% (GC)
form
liquid
bp
29-31 °C/3 hPa
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1