Documentos clave
8.18107
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
for synthesis
Sinónimos:
4,4-Dimethyl-2-oxazoline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
250-045-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥93.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
99-100 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 1 °C
densidad
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1=COCC1(C)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2)3-7-4-6-5/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 93.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
33.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
1 °C