Documentos clave
8.18068
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride
(65% solution in pyridin) for synthesis
Sinónimos:
Hydrogen fluoride
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
liquid
pH
<7 (20 °C in H2O)
densidad
1.14 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[F-].n1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
Clave InChI
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C - closed cup