Documentos clave
8.17007
SAFC
Polietilenglicol
6000, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Poli(etilenglicol), Poliglicol, Óxido de polietileno, Polioxietileno, PEG 6000, PEG
About This Item
Fórmula lineal:
H(OCH2CH2)nOH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número índice de la CE:
500-038-2
Agency
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulario
solid
temp. de autoignición
420 °C
mol peso
average Mn 6000
técnicas
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
58-63 °C
temperatura de transición
flash point 270 °C
solubilidad
550 g/L
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Cuando se trabaja en una formulación farmacéutica, hay cuestiones específicas que considerar y obstáculos que superar antes de poder lanzar con éxito el medicamento final: estabilidad de la formulación, cinética de liberación y limitaciones de la biodisponibilidad, por nombrar solo unas pocas. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El polietilenglicol (PEG) es un polímero multipropósito que puede aplicarse en formulaciones sólidas, semisólidas y líquidas. Su amplio espectro funcional incluye, por ejemplo, la mejora de la solubilidad de los API: al actuar como lubricante para el recubrimiento de comprimidos, actúa como transportador y mucho más. Nuestra completa cartera de polietilenglicoles (PEG) consta de diversos tamaños de polímero de diferentes pesos moleculares para satisfacer sus aplicaciones y requisitos específicos.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
281.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138.6 °C - closed cup