Documentos clave
8.14767
Sigma-Aldrich
n-Tetradecane
for synthesis
Sinónimos:
n-Tetradecane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H30
Número de CAS:
Peso molecular:
198.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número índice de la CE:
211-096-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.55 Pa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
202 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.5-6.5 % (v/v)
Viscosidad cinemática
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
temperatura de transición
flash point 102 °C
solubilidad
<0.0001 g/L
densidad
0.76 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
Clave InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Scaling On Transport Properties of Nanofluids for Heat Transfer Applications: Discusses the use of n-tetradecane in nanofluids for heat transfer applications, validated by experimental data (Prado et al., 2024).
  • Improvement in the freeze-thaw resistance performance of concretes: Studies the encapsulation of n-tetradecane in a composite phase change material for enhancing the freeze-thaw resistance of concrete (Li et al., 2024).
  • Density and speed of sound of liquid mixtures: Provides measurements of density and sound speed in mixtures including n-tetradecane, with implications for thermodynamic modeling (Hevia et al., 2024).
  • Thermal volume expansion: Examines thermal volume changes in n-tetradecane using multiple measurement techniques, enhancing understanding of material properties under temperature changes (Klingler et al., 2024).
  • High-Pressure Phase Behavior of Binary Systems: Investigates the phase behavior of n-tetradecane mixtures under high pressure, relevant for process engineering and materials science (Du Plessis et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.761 - 0.765
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C