Documentos clave
8.14724
Sigma-Aldrich
Isoamyl butyrate
for synthesis
Sinónimos:
Isoamyl butyrate, Butyric acid (3-methylbutyl ester)
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-380-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-73 °C
temperatura de transición
flash point 59 °C
solubilidad
0.5 g/L
densidad
0.88 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CCC(C)C)C(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-5-9(10)11-7-6-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.864
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C