8.14637
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
potencia
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-60 °C
densidad
1.35 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1