Documentos clave
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
Sinónimos:
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H3NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
97.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número índice de la CE:
226-218-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (acidimetric)
Formulario
solid
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
mp
205 °C (decomposition)
solubilidad
213 g/L
densidad
2.13 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable