Documentos clave
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
Sinónimos:
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
218.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
220-197-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
potencia
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
149-152 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
S(c2ccc(cc2)O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Clave InChI
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2