Documentos clave
8.14119
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Sinónimos:
Hexadecyltrimethylammonium bromide
About This Item
Fórmula lineal:
C16H33N(CH3)3Br
Número de CAS:
Peso molecular:
364.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
200-311-3
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
237-243 °C
solubilidad
55 g/L
densidad aparente
390 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
  • Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
Nota de análisis
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
471.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
244 °C - closed cup