Documentos clave
810784
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Immunohematology, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, Blood banking: suitable, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141801
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Immunohematology, 30% Solution, pack of 1 L
descripción
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Nivel de calidad
Ensayo
29-32 g/dL protein basis (biuret)
Formulario
solution
caducidad
36 mo.
mol peso
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
envase
pack of 1 L
fabricante / nombre comercial
Probumin®
origen
USA origin
concentración
29-31 g/dL protein (Biuret)
técnicas
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
impurezas
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
actividad extraña
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información legal
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.