Documentos clave
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
Sinónimos:
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
O2Ru · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
133.07 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Formulario
powder
Nivel de calidad
potencia
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test