Documentos clave
8.10504
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
for synthesis
Sinónimos:
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-153-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
208-213 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H8O2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
HXZILEQYFQYQCE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 208 °C
Melting range (upper value): ≤ 214 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c