Documentos clave
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Heptanoic acid, Enanthic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-838-7
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1.35 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
380 °C
potencia
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Viscosidad cinemática
5.00 cSt(20 °C)
mp
-8 °C
temperatura de transición
flash point 117 °C
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[O-]C(=O)CCCCCC.[H+]
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1