Documentos clave
8.07502
Sigma-Aldrich
3-Pentanol
for synthesis
Sinónimos:
3-Pentanol, Diethyl carbinol
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
88.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
209-526-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
11.69 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
360 °C
potencia
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
2066 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.2-8 % (v/v)
bp
115-116 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
temperatura de transición
flash point 33 °C
solubilidad
55 g/L
densidad
0.82 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(CC)CC
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(6)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
AQIXEPGDORPWBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Pentanol for synthesis. CAS No. 584-02-1, EC Number 209-526-7.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.820 - 0.821
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup