8.07476
Isopropylamine
for synthesis
Sinónimos:
Isopropylamine, 2-Aminopropane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
631 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
330 °C
potencia
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
>400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2-10.4 % (v/v)
pH
13 (20 °C, 700 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
0.47 cSt(20 °C)
bp
32 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point -37 °C
densidad
0.69 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
NC(C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-3(2)4/h3H,4H2,1-2H3
Clave InChI
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.687 - 0.688
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
<-13.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
<= -25 °C - closed cup