Documentos clave
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonylamine
for synthesis
Sinónimos:
Nonylamine, 1-Aminononane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H21N
Número de CAS:
Peso molecular:
143.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
203-945-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.37 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
temperatura de transición
flash point 63 °C
densidad
0.79 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
Clave InChI
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup