8.06127
Morpholine
for synthesis
Sinónimos:
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
About This Item
presión de vapor
11 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
275 °C
potencia
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
Viscosidad cinemática
2.2 cSt(20 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
temperatura de transición
flash point 32 °C
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Clave InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup