Documentos clave
8.05922
Sigma-Aldrich
Manganese(II) acetylacetonate
for synthesis
Sinónimos:
Manganese(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)manganese(II), Bis(2,4-pentanedionato)manganese(II)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14MnO4
Número de CAS:
Peso molecular:
253.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
237-858-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
solubilidad
11.5 g/L
densidad aparente
550 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable