8.05894
4-Methylmorpholine
for synthesis
Sinónimos:
4-Methylmorpholine, NMM, N-Methylmorpholine
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
23.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
165 °C (DIN 51794)
potencia
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
1240 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
2.1 % (v/v)
pH
10.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
112-114 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
temperatura de transición
flash point 12.5 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N1(CCOCC1)C
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
Clave InChI
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A precursor to prepare N-methylmorpholine N-oxide and 1-butyl-1-methylmorpholinium bromide ([BMmo][Br]), a monocation ionic liquid.[1][2]
- A reactant to synthesize quaternary ammonium complexes applicable as complexing agents in redox flow batteries.[3]
- A basic catalyst in the synthesis of thiobenzamides via Willgerodt-Kindler′s reaction.[4]
- An activating agent to synthesize hyaluronic acid-based biopolymer for cosmetic, pharmaceutical, and nutraceutical applications.[5]
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.918
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1