Documentos clave
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinónimos:
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
About This Item
Fórmula lineal:
3-(CH3O)C6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número índice de la CE:
209-712-8
presión de vapor
1.3 hPa ( 73 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
225 °C
bp
230-233 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 110 °C
densidad
1.12 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup