8.03772
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
Sinónimos:
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
555 °C
potencia
296 mg/kg LD50, oral (Rat)
1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
bp
203 °C
mp
42-46 °C
temperatura de transición
flash point 73 °C
densidad
1.03 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clave InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup