Documentos clave
8.03214
Sigma-Aldrich
N,N-Diethylacetamide
for synthesis
Sinónimos:
N,N-Diethylacetamide, Acetic acid diethylamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CON(C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
115.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número índice de la CE:
211-685-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.2 hPa ( 25 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
182-186 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 76 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup