Documentos clave
8.02892
Sigma-Aldrich
Dibutyl ether
for synthesis
Sinónimos:
Dibutyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CH2CH2CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
205-575-3
NACRES:
NA.22
bp:
140-143 °C/1013 hPa
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
6.4 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
175 °C
potencia
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.9-8.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5.2 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
140-143 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
temperatura de transición
flash point 25 °C
solubilidad
10 g/L
densidad
0.769 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
O(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99,0 Area %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,767 - 0,769
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0,05 %(m)
Identity (IR): conforms
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup