Documentos clave
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
Sinónimos:
Cyclododecanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
217-031-2
NACRES:
NA.22
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
temp. de autoignición
380 °C
potencia
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
75-78 °C
temperatura de transición
flash point 138 °C
solubilidad
0.04 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
Clave InChI
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C