Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7Cl
Número CAS:
Peso molecular:
138.59
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
214-028-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
192 °C
transition temp
flash point 68 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chlorostyrene
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8024580010 | 04022536373553 |