Documentos clave
8.01800
Sigma-Aldrich
Benzonitrile
for synthesis
Sinónimos:
Benzonitrile, Phenyl cyanide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N
Número de CAS:
Peso molecular:
103.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
202-855-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
0.7 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
550 °C (experimental)
potencia
690 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.4-7.2 % (v/v)
bp
190 °C/1013 hPa
mp
-13 °C
temperatura de transición
flash point 70 °C
solubilidad
10 g/L
densidad
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N#Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clave InChI
JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup