Documentos clave
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
Sinónimos:
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
(ClCH2CH2)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
143.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
203-870-1
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1.07 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
365 °C
lim. expl.
0.8 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp
-51.9 °C
temperatura de transición
flash point 55 °C
densidad
1.22 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
Clave InChI
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55.0 °C - closed cup