Documentos clave
8.01548
Sigma-Aldrich
2-Bromobutane
for synthesis
Sinónimos:
2-Bromobutane, sec-Butyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H9Br
Número de CAS:
Peso molecular:
137.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
201-140-7
presión de vapor
70 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0% (GC)
temp. de autoignición
265 °C
lim. expl.
2.6-6.6 % (v/v)
bp
90-92 °C/1013 hPa
mp
-112 °C
temperatura de transición
flash point 21 °C
solubilidad
<1 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
UPSXAPQYNGXVBF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.257 - 1.261
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
21 °C