Documentos clave
8.00990
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-1-hexanol
for synthesis
Sinónimos:
2-Ethyl-1-hexanol, Isocotyl alcohol, Isooctanol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH2CH(C2H5)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
203-234-3
NACRES:
NA.22
bp:
184 °C/1013 hPa
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
270-330 °C (DIN 51794)
potencia
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
1.1-12.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
temperatura de transición
flash point 75 °C (DIN 51758)
densidad
0.832 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.832 - 0.833
Water (K. F.): ≤ 0.2 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup