Documentos clave
8.00945
Sigma-Aldrich
2-Chloroethanol
for synthesis
Sinónimos:
Ethylene chlorohydrin
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
6.6 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
425 °C
lim. expl.
5-16 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Viscosidad cinemática
3.43 cSt(23 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-63 °C
temperatura de transición
flash point 55 °C
densidad
1.2 g/cm3 at 20 °C
Descripción general
for synthesis
Aplicación
2-Chloroethanol for synthesis. CAS 107-07-3, EC Number 203-459-7, molar mass 80.51 g/mol.
Almacenamiento y estabilidad
Store at +5°C to +30°C.
Nota de análisis
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.201 - 1.203
Water (according to Karl Fischer):≤ 0.10 %
Identity (IR):passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup