Documentos clave
8.00871
Sigma-Aldrich
Bromoethane
for synthesis
Sinónimos:
Bromoethane, Ethyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5Br
Número de CAS:
Peso molecular:
108.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número índice de la CE:
200-825-8
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
510 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
510 °C
potencia
1350 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
6.7-11.3 % (v/v)
bp
37-39 °C/1013 hPa
mp
-118 °C
temperatura de transición
flash point -20 °C
solubilidad
9 g/L
densidad
1.46 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
BrCC
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
Clave InChI
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.458 - 1.462
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-23 °C - closed cup