8.00820
Isopentanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Isopentanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
420 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.5-6.8 % (v/v)
pH
3.1 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
176 °C/1013 hPa
mp
-31 °C
temperatura de transición
flash point 74 °C
solubilidad
48 g/L
densidad
0.93 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clave InChI
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.926
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup