Documentos clave
8.00737
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxybenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O4
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-730-7
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
>500 °C (DIN 51794)
potencia
4160 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.3 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
234-238 °C
solubilidad
84 g/L
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(cc(c1)C(=O)O)O
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clave InChI
UYEMGAFJOZZIFP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
392.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
200 °C - closed cup