Documentos clave
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Sinónimos:
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
3-(Cl)C6H4COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
208-618-4
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
temp. de autoignición
>500 °C
mp
153-156 °C
temperatura de transición
flash point 150 °C
solubilidad
0.45 g/L
densidad
1.496 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
600 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3