Documentos clave
8.00420
Sigma-Aldrich
3-Aminophenol
for synthesis
Sinónimos:
3-Aminophenol, 3-Hydroxyaniline
About This Item
Fórmula lineal:
3-(NH2)C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
209-711-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
temp. de autoignición
>600 °C
potencia
924 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
164 °C/15 hPa
mp
122 °C
temperatura de transición
flash point 178 °C
solubilidad
26 g/L
densidad
0.99 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Nc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
Clave InChI
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 123 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2