Documentos clave
8.00413
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroacetate
for synthesis
Sinónimos:
Ethyl chloroacetate, Chloroacetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
203-294-0
presión de vapor
4.8 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
452 °C
potencia
180 mg/kg LD50, oral (Rat)
161 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
2.6 % (v/v)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
temperatura de transición
flash point 54 °C
solubilidad
12.3 g/L
densidad
1.15 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Clave InChI
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.149 - 1.151
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 0.23
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup