Documentos clave
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
Sinónimos:
Myristic acid, Tetradecanoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)12COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
208-875-2
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
potencia
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
temperatura de transición
flash point >165 °C
solubilidad
1.07 mg/L
densidad
0.8622 g/cm3 at 54 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable