Documentos clave
8.00269
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
for synthesis
Sinónimos:
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
116.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-743-0
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
solid
temp. de autoignición
375 °C
potencia
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
bp
290 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
287 °C
temperatura de transición
flash point 273 °C
solubilidad
4.9 g/L
densidad
1.64 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[O-]C(=O)\C=C\C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
523.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
273 °C