Documentos clave
8.00147
Sigma-Aldrich
Acetylenedicarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
Acetylenedicarboxylic acid, Butynedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
114.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
205-536-0
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (acidimetric)
Formulario
powder
mp
180-187 °C
temperatura de transición
flash point 131 °C
densidad aparente
550 kg/m3
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
Clave InChI
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
131 °C