Saltar a
76173BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 7.0 Yellow
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 28,30
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.25
US$ 28,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
pH calibration
Quality Segment
product line
MVP ICON®
form
liquid
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
General description
pH 7.0 Yellow Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH Probe
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Packaging
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
76172BC76174BC78088BC
description
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
description
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
description
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
description
BioControl, pH Monitoring for HACCP Management
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
compatibility
for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
compatibility
for use with MVP ICON instrument
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)