Documentos clave
7610-OP
Millipore
Acetato de sodio trihydrate
OmniPur® Grade, 99.0-101.0%, Trihydrate
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COONa · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein:
3732037
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
1112 °F
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clave InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: 99.0-101.0%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: 0.01% max
Chloride (Cl): 0.001% max
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): 0.0005% max
Insoluble matter: 0.005% max
Iron (Fe): 0.0005% max
pH (5%, water): 7.5-9.2
Phosphate (PO4): 0.0005% max
Potassium (K): 0.005% max
Protease: None detected
RNase: None detected
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 0.002% max
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Otras notas
Sustrato enzimático para la acetato cinasa (EC 2.7.2.1)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable