69825-M
NovaBlue Competent Cells - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Sinónimos:
Competent Cells for Transformation
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
NovaBlue Competent Cells - Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids) and recA endA mutations.
origen biológico
Escherichia coli
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
modo de crecimiento
adherent or suspension
morfología
rod shaped
técnicas
microbiological culture: suitable
transformación celular
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Componentes
•2 × 0.2 ml5 × 0.2 mlNovaBlue Competent Cells
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC Medium
•10 µl10 µlTest Plasmid
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Artículos
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.